3-Bromopyridine 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR23062-100G
OR23062-25G
OR23062-500G
APOSOR23062-100GEA
827
CZK
APOSOR23062-100G
APOSOR23062-25G
APOSOR23062-500G
3-Bromopyridine 99%
3-Bromopyridine
Vzorec:
C₅H₄BrN Bod varu: 172…174 °C Bod tání: –27 °C Hustota: 1,64 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 51 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006373 CAS číslo: 626-55-1 EINECS: 210-952-0 UN: 2929 ADR: 6.1+3,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...