Tisk…
2-Bromopyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR23057-100G OR23057-1KG OR23057-50G
APOSOR23057-100GEA 1040 CZK
APOSOR23057-100G APOSOR23057-1KG APOSOR23057-50G
2-Bromopyridine
2-Bromopyridine
Vzorec: C₅H₄BrN
Bod varu: 192…194 °C
Hustota: 1,657 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 54 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006219
CAS číslo: 109-04-6
UN: 2810
ADR: 6.1,II