Tisk…
Picolinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR23054-5G OR23054-500G OR23054-1KG
APOSOR23054-5GEA 622 CZK
APOSOR23054-5G APOSOR23054-500G APOSOR23054-1KG
Picolinic acid
Picolinic acid
Vzorec: C₆H₅NO₂
Bod tání: 139…142 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006293
CAS číslo: 98-98-6
EINECS: 202-719-7