Tisk…
4-Bromo-2-chlorobenzenesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Bromo-2-chlorobenzene-1-sulphonyl chloride
OR2305-25G OR2305-5G
APOSOR2305-25GEA 1580 CZK
APOSOR2305-25G APOSOR2305-5G
4-Bromo-2-chlorobenzenesulphonyl chloride
4-Bromo-2-chlorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃BrCl₂O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094630
CAS číslo: 351003-52-6
UN: 3261
ADR: 8,II