Tisk…
3-Bromo-1-(phenylsulphonyl)indole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromo-1-(phenylsulphonyl)-1H-indole
OR23046-1G OR23046-5G OR23046-25G
APOSOR23046-1GEA 622 CZK
APOSOR23046-1G APOSOR23046-5G APOSOR23046-25G
3-Bromo-1-(phenylsulphonyl)indole
3-Bromo-1-(phenylsulphonyl)indole
Vzorec: C₁₄H₁₀BrNO₂S
MW: 336,203 g/mol
Bod tání: 122…126 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02681986
CAS číslo: 99655-68-2