Tisk…
1-Methylpyrrole-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR23038-1G OR23038-5G
APOSOR23038-1GEA 705 CZK
APOSOR23038-1G APOSOR23038-5G
1-Methylpyrrole-2-carboxylic acid
1-Methylpyrrole-2-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₇NO₂
Bod tání: 131…140 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003088
CAS číslo: 6973-60-0
EINECS: 230-217-8