Tisk…
5-(Pyridin-2-yl)thiophene-2-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR23033-1G OR23033-250MG OR23033-5G
APOSOR23033-1GEA 3770 CZK
APOSOR23033-1G APOSOR23033-250MG APOSOR23033-5G
5-(Pyridin-2-yl)thiophene-2-carbaldehyde
5-(Pyridin-2-yl)thiophene-2-carbaldehyde
Vzorec: C₁₀H₇NOS
MW: 189,24 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00114999
CAS číslo: 132706-12-8