Tisk…
3-Bromofuran
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR23030-100G OR23030-25G OR23030-5G
APOSOR23030-100GEA 11380 CZK
APOSOR23030-100G APOSOR23030-25G APOSOR23030-5G
3-Bromofuran
3-Bromofuran
Vzorec: C₄H₃BrO
MW: 146,97 g/mol
Bod varu: 102…104 °C
Hustota: 1,635 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 3 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00005347
CAS číslo: 22037-28-1
EINECS: 244-744-6
UN: 1993
ADR: 3,II