Tisk…
5-Amino-2,3-dihydrobenzo[b]furan
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2303-1G OR2303-250MG OR2303-5G
APOSOR2303-1GEA 1950 CZK
APOSOR2303-1G APOSOR2303-250MG APOSOR2303-5G
5-Amino-2,3-dihydrobenzo[b]furan
5-Amino-2,3-dihydrobenzo[b]furan
Vzorec: C₈H₉NO
Bod tání: 78…83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03617969
CAS číslo: 42933-43-7