Tisk…
3-Furanmethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Furyl Alcohol, 3-(Hydroxymethyl)furan
OR23029-25G
APOSOR23029-25GEA 6050 CZK
APOSOR23029-25G
3-Furanmethanol
3-Furanmethanol
Vzorec: C₅H₆O₂
MW: 98,10 g/mol
Bod varu: 79…80 °C/17mmHg
Bod vzplanutí: 38 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005352
CAS číslo: 4412-91-3
UN: 1987
ADR: 3,III