Tisk…

3-Furaldehyde 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR23028-1G OR23028-10G
APOSOR23028-1GEA 827 CZK
APOSOR23028-1G APOSOR23028-10G
3-Furaldehyde 98%
3-Furaldehyde
Vzorec: C₅H₄O₂
Bod varu: 145 °C
Hustota: 1,15 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 48 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00010424
CAS číslo: 498-60-2
UN: 1199
ADR: 6.1+3,II

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR