Tisk…
3-Furoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR23027-100G OR23027-25G OR23027-5G
APOSOR23027-100GEA 4930 CZK
APOSOR23027-100G APOSOR23027-25G APOSOR23027-5G
3-Furoic acid 98%
3-Furoic acid
Vzorec: C₅H₄O₃
Bod tání: 120…123 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005350
CAS číslo: 488-93-7
EINECS: 207-689-9