Tisk…
Furfurylamine 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-(Aminomethyl)furan
OR23026-25G OR23026-100G OR23026-500G
APOSOR23026-25GEA 622 CZK
APOSOR23026-25G APOSOR23026-100G APOSOR23026-500G
Furfurylamine 99%
Furfurylamine
Vzorec: C₅H₇NO
MW: 97,12 g/mol
Bod varu: 145…146 °C
Bod tání: –70 °C
Hustota: 1,099 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 37 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003258
CAS číslo: 617-89-0
EINECS: 210-536-9
UN: 2526
ADR: 3+8,III