Furfurylalkohol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR23024-1KG
OR23024-250G
APOSOR23024-1KGEA
5100
CZK
APOSOR23024-1KG
APOSOR23024-250G
Furfurylalkohol
Furfurylalkohol
Vzorec:
C₅H₆O₂ Bod varu: 170 °C Bod tání: –29 °C Hustota: 1,135 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 65 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003252 CAS číslo: 98-00-0 UN: 2874 ADR: 6.1,III |