Tisk…
2-Furaldehyd
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR23023-1KG OR23023-250G
APOSOR23023-1KGEA 2650 CZK
APOSOR23023-1KG APOSOR23023-250G
2-Furaldehyd
2-Furaldehyd
Vzorec: C₅H₄O₂
Bod varu: 159…162 °C
Bod tání: –38 °C
Hustota: 1,159 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003229
CAS číslo: 98-01-1
EINECS: 202-627-7
UN: 1199
ADR: 6.1+3,II