Tisk…
2-Furoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR23022-250G OR23022-50G
APOSOR23022-250GEA 5720 CZK
APOSOR23022-250G APOSOR23022-50G
2-Furoyl chloride
2-Furoyl chloride
Vzorec: C₅H₃ClO₂
Bod varu: 173…174 °C
Bod tání: –2 °C
Hustota: 1,325 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003228
CAS číslo: 527-69-5
EINECS: 208-422-9
UN: 3265
ADR: 8,II