Tisk…

1-Cyclohexenylboronic acid pinacol ester 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 1-Cyclohexeneboronic acid pinacol ester, 2-(Cyclohex-1-en-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-Cyclohexene-1-boronic acid pinacol ester

OR2302-1G OR2302-5G
APOSOR2302-1GEA 910 CZK
APOSOR2302-1G APOSOR2302-5G
1-Cyclohexenylboronic acid pinacol ester 95%
1-Cyclohexenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₂H₂₁BO₂
MW: 208.1049 g/mol
Bod varu: 125 °C/0.23mmHg
Hustota: 0.968 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05663845
CAS číslo: 141091-37-4

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR