Tisk…
1,3-Benzodioxole-4-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Benzo[d][1,3]dioxole-4-carbaldehyde, 2,3-(Methylenedioxy)benzaldehyde, 1,3-Benzodioxole-4-carboxaldehyde
OR23019-25G
APOSOR23019-25GEA 4300 CZK
APOSOR23019-25G
1,3-Benzodioxole-4-carbaldehyde
1,3-Benzodioxole-4-carbaldehyde
Vzorec: C₈H₆O₃
MW: 150,1300 g/mol
Bod varu: 80 °C/0,3mmHg
Bod tání: 34…36 °C
Hustota: 1,312 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016902
CAS číslo: 7797-83-3
EINECS: 232-252-4