2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-5-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR23013-1G
OR23013-10G
OR23013-25G
APOSOR23013-1GEA
622
CZK
APOSOR23013-1G
APOSOR23013-10G
APOSOR23013-25G
2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-5-carboxylic acid
2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-5-carboxylic acid
Vzorec:
C₉H₈O₄ Bod tání: 90…94 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00239415 CAS číslo: 4442-53-9 EINECS: 224-670-0 |