3,4-(Ethylenedioxy)benzylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR23012-1G
OR23012-5G
APOSOR23012-1GEA
2860
CZK
APOSOR23012-1G
APOSOR23012-5G
3,4-(Ethylenedioxy)benzylamine 95%
3,4-(Ethylenedioxy)benzylamine
Vzorec:
C₈H₉NO₂ Bod varu: 105…110 °C/0,5mmHg Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02677684 CAS číslo: 17413-10-4 EINECS: 241-440-5 UN: 2735 ADR: 8,III |