1,4-Benzodioxane-6-boronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-boronic acid
OR23011-1G
OR23011-5G
APOSOR23011-1GEA
622
CZK
APOSOR23011-1G
APOSOR23011-5G
1,4-Benzodioxane-6-boronic acid
1,4-Benzodioxane-6-boronic acid
Vzorec:
C₈H₉BO₄ MW: 179.97 g/mol Bod tání: 116…118 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01009696 CAS číslo: 164014-95-3 |