Tisk…
6-Isocyanato-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR23007-1G OR23007-5G
APOSOR23007-1GEA 4570 CZK
APOSOR23007-1G APOSOR23007-5G
6-Isocyanato-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine 95%
6-Isocyanato-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
  • May form small amount of sediment.
Vzorec: C₉H₇NO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02677705
CAS číslo: 100275-94-3