Tisk…
6-Bromoacetyl-1,4-benzodioxane
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR23006-1G OR23006-250MG OR23006-5G
APOSOR23006-1GEA 3110 CZK
APOSOR23006-1G APOSOR23006-250MG APOSOR23006-5G
6-Bromoacetyl-1,4-benzodioxane
6-Bromoacetyl-1,4-benzodioxane
Vzorec: C₁₀H₉BrO₃
Bod tání: 114…122 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00099402
CAS číslo: 4629-54-3
UN: 1759
ADR: 8,III