Tisk…
2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-6-sulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-sulphonyl chloride
OR23005-5G
APOSOR23005-5GEA 0 CZK
APOSOR23005-5G
2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-6-sulphonyl chloride
2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-6-sulphonyl chloride
Vzorec: C₈H₇ClO₄S
MW: 234,66 g/mol
Bod tání: 65…71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02677681
CAS číslo: 63758-12-3
UN: 3261
ADR: 8,II