Tisk…
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,4-Benzodioxane-6-carboxylic acid
OR23003-25G OR23003-100G
APOSOR23003-25GEA 1910 CZK
APOSOR23003-25G APOSOR23003-100G
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-carboxylic acid
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₈O₄
MW: 180,16 g/mol
Bod tání: 133…137 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00463509
CAS číslo: 4442-54-0