Tisk…
4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-3,5-dimethylpyrazole
OR23001-100G OR23001-25G OR23001-5G
APOSOR23001-100GEA 1740 CZK
APOSOR23001-100G APOSOR23001-25G APOSOR23001-5G
4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₅H₇BrN₂
MW: 175.03 g/mol
Bod tání: 123…125 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005242
CAS číslo: 3398-16-1
EINECS: 222-263-2