3-(Dimethylamino)benzyl alcohol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(3-(Dimethylamino)phenyl)methanol, m-(Dimethylamino)benzyl alcohol, Benzenemethanol,3-(dimethylamino)-, Benzyl alcohol, m-(dimethylamino)-
OR2300-5G
OR2300-25G
APOSOR2300-5GEA
2480
CZK
APOSOR2300-5G
APOSOR2300-25G
3-(Dimethylamino)benzyl alcohol 95%
3-(Dimethylamino)benzyl alcohol
Vzorec:
C₉H₁₃NO MW: 151.209 g/mol Bod varu: 282…283 °C Hustota: 1.056 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00017342 CAS číslo: 23501-93-1 EINECS: 245-700-9 |