Tisk…
4-(1H-Pyrazol-3-yl)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR23-1G OR23-5G
APOSOR23-1GEA 2070 CZK
APOSOR23-1G APOSOR23-5G
4-(1H-Pyrazol-3-yl)benzonitrile
4-(1H-Pyrazol-3-yl)benzonitrile
Vzorec: C₁₀H₇N₃
Bod tání: 140…142 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01569438
CAS číslo: 474706-35-9