Tisk…
5-Hydroxymethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR22994-250MG OR22994-100MG
APOSOR22994-250MGEA 870 CZK
APOSOR22994-250MG APOSOR22994-100MG
5-Hydroxymethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan
5-Hydroxymethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan
Vzorec: C₉H₁₀O₂
Bod varu: 152…155 °C/8mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02169755
CAS číslo: 103262-35-7