Tisk…
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonoylchloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR22992-1G OR22992-10G OR22992-500MG
APOSOR22992-1GEA 2900 CZK
APOSOR22992-1G APOSOR22992-10G APOSOR22992-500MG
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonoylchloride
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonoylchloride
Vzorec: C₈H₇ClO₃S
Bod tání: 74…85 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02677703
CAS číslo: 115010-11-2
UN: 3261
ADR: 8,III