Tisk…
4-Bromo-3,5-dimethylisoxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR22990-25G OR22990-5G OR22990-100G
APOSOR22990-25GEA 910 CZK
APOSOR22990-25G APOSOR22990-5G APOSOR22990-100G
4-Bromo-3,5-dimethylisoxazole
4-Bromo-3,5-dimethylisoxazole
Vzorec: C₅H₆BrNO
MW: 176.01
Bod varu: 69…70 °C/8mmHg
Hustota: 1.478 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 73 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00068187
CAS číslo: 10558-25-5