Tisk…
[5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl]methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR22984-1G OR22984-250MG
APOSOR22984-1GEA 3740 CZK
APOSOR22984-1G APOSOR22984-250MG
[5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl]methanol
[5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl]methanol
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₂
Bod tání: 81…83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02677724
CAS číslo: 18718-79-1