5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR22978-5G
OR22978-25G
APOSOR22978-5GEA
705
CZK
APOSOR22978-5G
APOSOR22978-25G
5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid
5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₁H₉NO₃ Bod tání: 191…194 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003153 CAS číslo: 1136-45-4 EINECS: 214-497-9 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...