Tisk…
4-Bromo-o-phenylenediamine 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR22977-100G OR22977-25G OR22977-5G
APOSOR22977-100GEA 3270 CZK
APOSOR22977-100G APOSOR22977-25G APOSOR22977-5G
4-Bromo-o-phenylenediamine 99%
4-Bromo-o-phenylenediamine
Vzorec: C₆H₇BrN₂
Bod tání: 65…69 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02660622
CAS číslo: 1575-37-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III