Tisk…
tert-Butyl-N-(3-thienyl)carbamate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl thiophen-3-ylcarbamate, 3-Aminothiophene, N-BOC protected
OR22965-1G OR22965-5G OR22965-10G
APOSOR22965-1GEA 953 CZK
APOSOR22965-1G APOSOR22965-5G APOSOR22965-10G
tert-Butyl-N-(3-thienyl)carbamate
tert-Butyl-N-(3-thienyl)carbamate
Vzorec: C₉H₁₃NO₂S
MW: 199.27 g/mol
Bod tání: 138…140 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01928808
CAS číslo: 19228-91-2