Tisk…
tert-Butyl thiophen-2-ylcarbamate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Aminothiophene, N-BOC protected
OR22958-1G OR22958-5G OR22958-10G
APOSOR22958-1GEA 622 CZK
APOSOR22958-1G APOSOR22958-5G APOSOR22958-10G
tert-Butyl thiophen-2-ylcarbamate
tert-Butyl thiophen-2-ylcarbamate
Vzorec: C₉H₁₃NO₂S
MW: 199.2700 g/mol
Bod tání: 151…152 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02677742
CAS číslo: 56267-50-6