1-Chloro-4-methylpentane
Dodavatel: Apollo Scientific
OR22928-1G
OR22928-250MG
OR22928-500MG
OR22928-2.5G
APOSOR22928-1GEA
9330
CZK
APOSOR22928-1G
APOSOR22928-250MG
APOSOR22928-500MG
APOSOR22928-2.5G
1-Chloro-4-methylpentane
1-Chloro-4-methylpentane
Vzorec:
C₆H₁₃Cl Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00045304 CAS číslo: 62016-94-8 |