Tisk…
Tropine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR22908-100G OR22908-500G
APOSOR22908-100GEA 2070 CZK
APOSOR22908-100G APOSOR22908-500G
Tropine
Tropine
Vzorec: C₈H₁₅NO
Bod varu: 232…234 °C
Bod tání: 61…65 °C
Hustota: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00180667
CAS číslo: 120-29-6
EINECS: 204-384-2