Tisk…
1-Benzyl-3-methylpiperidin-4-one 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Benzyl-3-methyl-4-piperidone
OR22901-100G
APOSOR22901-100GEA 2730 CZK
APOSOR22901-100G
1-Benzyl-3-methylpiperidin-4-one 97%
1-Benzyl-3-methylpiperidin-4-one
Vzorec: C₁₃H₁₇NO
MW: 203,2800 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044806
CAS číslo: 34737-89-8
EINECS: 252-176-5
UN: 2735
ADR: 8,III