Tisk…

2,4,6-Trichloropyridine 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

OR22840-25G OR22840-5G OR22840-100G
APOSOR22840-25GEA 3740 CZK
APOSOR22840-25G APOSOR22840-5G APOSOR22840-100G
2,4,6-Trichloropyridine 98%
2,4,6-Trichloropyridine
Vzorec: C₅H₂Cl₃N
MW: 182,44 g/mol
Bod varu: 88…90 °C/10mmHg
Bod tání: 32…37 °C
Hustota: 1,595 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00971928
CAS číslo: 16063-69-7

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR