Tisk…
tert-Butyl (5-methylpyrazin-2-yl)carbamate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR2282-1G OR2282-250MG OR2282-5G
APOSOR2282-1GEA 695 CZK
APOSOR2282-1G APOSOR2282-250MG APOSOR2282-5G
tert-Butyl (5-methylpyrazin-2-yl)carbamate
tert-Butyl (5-methylpyrazin-2-yl)carbamate
Vzorec: C₁₀H₁₅N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09907674
CAS číslo: 369638-68-6