Tisk…

6-Bromo-1,2,4-triazine-3,5(2H,4H)-dione 96%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR22802-1G OR22802-5G OR22802-25G
APOSOR22802-1GEA 622 CZK
APOSOR22802-1G APOSOR22802-5G APOSOR22802-25G
6-Bromo-1,2,4-triazine-3,5(2H,4H)-dione 96%
6-Bromo-1,2,4-triazine-3,5(2H,4H)-dione
Vzorec: C₃H₂BrN₃O₂
Bod tání: 232…235 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00154757
CAS číslo: 4956-05-2

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR