Tisk…
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbaldehyde 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 5-Coumarancarboxaldehyde, 2,3-Dihydrobenzofuran-5-carbaldehyde, 2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carboxaldehyde, 2,3-Dihydrobenzofuran-5-carboxaldehyde
OR2280-25G OR2280-100G
APOSOR2280-25GEA 1870 CZK
APOSOR2280-25G APOSOR2280-100G
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbaldehyde 95+%
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbaldehyde
Vzorec: C₉H₈O₂
MW: 148.16 g/mol
Bod varu: 88…89 °C/0.1mmHg
Hustota: 1.177 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00068058
CAS číslo: 55745-70-5