Tisk…
4-(Hexyloxy)-3-methoxybenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR2279-10G OR2279-1G OR2279-5G
APOSOR2279-10GEA 13360 CZK
APOSOR2279-10G APOSOR2279-1G APOSOR2279-5G
4-(Hexyloxy)-3-methoxybenzaldehyde
4-(Hexyloxy)-3-methoxybenzaldehyde
Vzorec: C₁₄H₂₀O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00021080
CAS číslo: 61096-84-2