Tisk…
1-Chlorophthalazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2278-1G OR2278-500MG OR2278-5G
APOSOR2278-1GEA 7050 CZK
APOSOR2278-1G APOSOR2278-500MG APOSOR2278-5G
1-Chlorophthalazine
1-Chlorophthalazine
Vzorec: C₈H₅ClN₂
MW: 164,59 g/mol
Bod tání: 109…112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00024141
CAS číslo: 5784-45-2