4-Cyclohexylbenzenesulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR2275-1G
OR2275-500MG
OR2275-5G
APOSOR2275-1GEA
1450
CZK
APOSOR2275-1G
APOSOR2275-500MG
APOSOR2275-5G
4-Cyclohexylbenzenesulphonyl chloride 97%
4-Cyclohexylbenzenesulphonyl chloride
Vzorec:
C₁₂H₁₅ClO₂S Bod tání: 42…52 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00625713 CAS číslo: 56354-57-5 UN: 3261 ADR: 8,III |