Tisk…
2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR22745-1G OR22745-250MG OR22745-500MG OR22745-2.5G OR22745-5G
APOSOR22745-1GEA 3740 CZK
APOSOR22745-1G APOSOR22745-250MG APOSOR22745-500MG APOSOR22745-2.5G APOSOR22745-5G
2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide
2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide
Vzorec: C₆H₁₁NO
Bod tání: 176…177 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00829406
CAS číslo: 1759-55-3