Tisk…
4,6-Dichloropyrimidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR22727-100G OR22727-25G OR22727-500G
APOSOR22727-100GEA 1240 CZK
APOSOR22727-100G APOSOR22727-25G APOSOR22727-500G
4,6-Dichloropyrimidine 98%
4,6-Dichloropyrimidine
Vzorec: C₄H₂Cl₂N₂
Bod varu: 176 °C
Bod tání: 64…68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006109
CAS číslo: 1193-21-1
EINECS: 214-770-2
UN: 3263
ADR: 8,II