Tisk…
3-Acetyl-2,5-dichlorothiophene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR22717-25G OR22717-100G
APOSOR22717-25GEA 662 CZK
APOSOR22717-25G APOSOR22717-100G
3-Acetyl-2,5-dichlorothiophene
3-Acetyl-2,5-dichlorothiophene
Vzorec: C₆H₄Cl₂OS
Bod tání: 37…40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014522
CAS číslo: 36157-40-1