Tisk…
2-(4-Pyrimidyl)malondialdehyde 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR22712-5G OR22712-1G
APOSOR22712-5GEA 16530 CZK
APOSOR22712-5G APOSOR22712-1G
2-(4-Pyrimidyl)malondialdehyde 95+%
2-(4-Pyrimidyl)malondialdehyde
Vzorec: C₇H₆N₂O₂
MW: 150,137 g/mol
Bod tání: 227…232 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 28648-78-4
UN: 1759
ADR: 8,III